Learn More
Quickfit™ Clip in poliacetale per giunti conici
In resina acetalica, per garantire resistenza e durata. I morsetti in resina acetalica Quickfit™ per giunti conici sono progettati per assicurare i corrispondenti accessori in vetro Quickfit™ con giunti conici.
53.75€ - 104.00€
Specifica
Quantità 10/conf.
Tipo Morsetto per giunto
Materiale Poliacetale
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vetreria con giunti conici
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
11991528
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Quickfit™
KC19
Vetreria con giunti conici Blu
53.75€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11981528
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Quickfit™
KC14
Vetreria con giunti conici Giallo
79.70€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11920955
Vedere i documenti Promotion Details
Quickfit™
KC29
Vetreria con giunti conici Rosso
71.90€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Add to basket
10796461
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Quickfit™
KC12
Vetreria con giunti conici Viola
68.80€
pezzi 10
Spedizione stimata: 03-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11901538
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Quickfit™
KC24
Vetreria con giunti conici Verde
81.45€
pezzi 10
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11911538
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Quickfit™
KC34
Vetreria con giunti conici Arancione
83.50€
pezzi 10
Spedizione stimata: 03-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
10101460
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Quickfit™
KC40
Vetreria con giunti conici Ocra
95.55€
pezzi 10
Spedizione stimata: 03-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
10488960
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Quickfit™
KC10
Vetreria con giunti conici Menta
66.85€
pezzi 10
Spedizione stimata: 03-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
12029072
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Quickfit™
KC45
Glassware with conical joints Brown
104.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 19-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Description
Description
Manufactured from polyacetal for strength and rigidity. Quickfit™ Polyacetal Clamps for Conical Joints are designed to secure corresponding Quickfit™ glassware with conical joints.
  • Facile attacco e stacco delle clip
  • Riduce la necessità del serraggio tradizionale
  • Resiste a temperature fino a 80°C
  • Dimensioni con codifica a colori per una rapida identificazione
Specifications
Specifications
10/conf.
Morsetto per giunto
Poliacetale
Vetreria con giunti conici
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Quickfit™ Clip in poliacetale per giunti conici