Learn More
Eppendorf™ Polycarbonate Cover Cryotube Rotor
Marca:  Eppendorf™ 5427705007
549.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10072852
  • 558.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Cryotube Rotor
18 x 1.0/2 mL
8,320 x g
8,900 rpm
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Polycarbonate Cover Cryotube Rotor > Capacity: 18 x 1.0/2mL