Descrizione
Capacity Metric: 10 L
- Screw on cap
- With carry handle
Specifica
Specifica
Capacità (sistema imperiale) | 2.6 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 10000 ml |
Diametro (sistema metrico) esterno | 205 mm |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 378 mm |
Materiale | Polietilene |
Product Type | Aspirator Bottle |
Titolo del prodotto
S Murray™ Bottiglia per aspirazione >