Learn More
BRAND™ Polyethylene Stopper
Polyethylene Stopper is suitable for use with centrifuge tubes.
Marca:  BRAND™ 115372
22.45 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10314901
  • 23.05€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Cap style stopper
  • For centrifuge tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
100 mm
75 mL Centrifuge Tubes (Art. No. 115352)
Polyethylene
Cap Stopper
Titolo del prodotto
BRAND™ Polyethylene Stopper > For Use With: 75 mL Centrifuge Tubes