Learn More
Kartell™ Polyethylene Wash Bottles
Kartell™ Polyethylene Wash Bottles are ideal for distilled water and produce a stream regulated by hand pressure.
25.50€ - 40.25€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10102811
|
Kartell™
0017900 |
50 mL |
25.50€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12617815
|
Kartell™
0018000 |
100 mL |
27.50€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12687775
|
Kartell™
0018200 |
250 mL |
35.50€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12084627
|
Kartell™
0018300 |
500 mL |
40.25€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Kartell™ Polyethylene Wash Bottles are ideal for distilled water and produce a stream regulated by hand pressure.
- Ideal for distilled water
- The stream of liquid is regulated by hand pressure
- Dispensing tip gives ultra-fine stream
- Tip can be removed to increase flow
- Suitable for foodstuff
Specifica
Polyethylene | |
Wash Bottle |