Learn More
Axygen™ Polypropylene 96 Deep Well Plate
High Clarity and Pre-Sterilized 96 well plate.
Marca:  Axygen™ P-DW-12-HC-S
Codice prodotto. 12666207
  • 275.87€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 09-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Deep well (1.2 mL)
  • High clarity
  • Pre-sterilized
Order Info
dimBottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Yes
8 x 12
Polypropylene
Sterile
Round Bottom (U-well)
For High Throughput Screening, Sample Collection, Compound Storage, Compound Libraries, and Combinatorial Chemistry Applications
Yes
Standard
96 Deep-Well Plate
96
1.2 mL
Yes
50/Pk.
Titolo del prodotto
Axygen™ Polypropylene 96 Deep Well Plate > Round Bottom