Learn More
Kartell™ Microprovetta in polipropilene con tappo
Per resistere a una forza centrifuga fino a 11,000 RCF. Le microprovette per centrifuga Kartell™ sono ideali per l'analisi dei campioni.
16.15€ - 17.90€
Specifica
RCF max | 11 xg |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE–IVD |
Autoclavabile | Sì |
Colore | Semitrasparente |
Materiale | Polipropilene |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Materiale | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Materiale | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12049917
|
Kartell™
0029700 |
1.5 ml | Polipropilene | No Cap |
17.90€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12080018
|
Kartell™
0029800 |
1.5 ml | Polipropilene | Attached snap cap |
17.40€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11356374
|
Kartell™
0129800 |
0.5 ml | Polipropilene | Attached snap cap |
16.15€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Designed to withstand a centrifuge force up to RCF 11,000. Kartell™ Centrifuge Microtubes are ideal for sample analysis.
- Disponibili con tappo
- Prodotte in polipropilene o polietilene
- Autoclavabili
- Marchio CE
- Approvazione IVD
Specifica
11 xg | |
Sì | |
Polipropilene | |
Confezione da 1000 |
CE–IVD | |
Semitrasparente | |
Analisi dei campioni |