Learn More
BRAND™ Provetta per centrifuga in polipropilene
In polipropilene ad alta trasparenza. Le provette per centrifuga BRAND™ in polipropilene possono resistere a RCF fino a 3000. Graduate e marcate CE in base alla Direttiva IVD 98/79 CE. Disponibili senza sterilizzazione e con sterilizzazione con raggi y con capacità di 15 ml o 50 ml, con o senza base. Tappi a vite in polietilene con cono sigillante inclusi.
Marca: BRAND™ 114823
196.54 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Polypropylene (PP)
- Translucent.
- Withstands RCF up to 3000.
- Graduated, available non-sterile and y-ray sterilized in 15 ml (graduated up to 13 ml) or 50 ml.
- Screw cap PE with sealing cone.
- High clarity.
Specifica
50 ml | |
Con base | |
116 mm | |
Screw Cap | |
Sì | |
3000 xG |
Polipropilene | |
Sterile | |
Conical | |
30 mm | |
Provetta da centrifuga |
Titolo del prodotto
BRAND™ Provetta per centrifuga in polipropilene > Capacity: 50mL; With base; Sterile