Learn More
Corning™ Provette per centrifuga in polipropilene (PP)
In polipropilene trasparente per una resistenza chimica superiore. Le provette da centrifuga Corning™ in polipropilene sono la soluzione ideale per la centrifugazione.
Marca: Corning™ 430052
189.30 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
In polipropilene trasparente per una resistenza chimica superiore. Le provette da centrifuga Corning™ in polipropilene sono la soluzione ideale per la centrifugazione.
- Polipropilene (PP) trasparente
- Graduazioni nere stampate e ampia area di scrittura bianca
- RCF massima 12,000 xg
- Sterili, certificate apirogene ed esenti da DNasi/RNasi
- Testate a una pressione di 95 k Pa (14 psi)
- Rack in schiuma disponibili separatamente
- Per le provette da 50ml, è disponibile un tappo CentriStar 07-201-332 (07-201-333)
Specifica
Esente da RNasi, DNasi | |
Orange | |
Trasparente | |
Sì | |
500 | |
Con rack | |
Conico | |
0.507 oz. | |
Plug | |
17 mm | |
Provetta per centrifuga con tappo sigillante in polietilene |
HDPE | |
0.7 in. | |
15 mL | |
Polipropilene | |
50 | |
Sterile | |
114 mm | |
Profilo conico | |
Ampia area bianca per marcatura | |
Sì | |
12000 xG |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
24724010 | Certificato di qualità | 02/04/2025 | 430052 |
23224031 | Certificato di qualità | 02/04/2025 | 430052 |
21724023 | Certificato di qualità | 25/03/2025 | 430052 |
19924041 | Certificato di qualità | 01/03/2025 | 430052 |
07124053 | Certificato di qualità | 27/07/2024 | 430052 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning