Learn More
Buerkle™ Connettori in polipropilene
Use Buerkle™ Polypropylene Reducing Hose Connectors to make a connections between larger and smaller hoses.
Marca:  Buerkle™ 8703-0408
13.84 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10642482
  • 21.70€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Polypropylene
  • Sterilizable
Specifica
Specifica
EU Foodstuffs, RoHS
Polypropylene
10/Pk.; 10/Scale
Connettore per tubo flessibile riduttore
Autoclavable
4 to 8/8 to 12 mm Hose
White
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Buerkle™ Connettori in polipropilene > For Diameter: 4 to 8/8 to 12mm