Learn More
Buerkle™ Connettori a T cilindrici in polipropilene
In polipropilene, per garantire un'elevata resistenza termica. I connettori a T cilindrici in polipropilene Buerkle™ resistono a temperature fino a 135 °C.
Marca: Buerkle™ 8705-0010
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Cylindrical cross angle hose connector- Polypropylene
- Autoclavable to 121°C
- Suitable for foodstuff
- Available in a wide range of diameters for varying hose sizes
Specifica
EU Foodstuffs, RoHS | |
Polipropilene | |
10/Pk.; 20/Scale | |
Cilindrico a T | |
135°C |
Sì | |
9 to 11 mm Hose | |
Up to 135°C Temperature-Resistant | |
Trasparente | |
Connettore a T |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Videos
-
Buerkle Cylindrical T Connectors
Topsellers fittings and connectors
Dimensione file: 898.2 kB
Titolo del prodotto
Buerkle™ Connettori a T cilindrici in polipropilene > For Diameter: 9 to 11mm