Learn More
Brady™ Polypropylene Gate Valve Lockout
I sistemi di chiusura per valvole a saracinesca hanno un esclusivo centro preforato per valvole con vite esterna o ad 'asta saliente'. I sistemi di chiusura possono utilizzare lucchetti con archi fino a 9,53 mm di diametro.
Marke: Brady™ 065592
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Our gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS and Y or ''rising stem'' valves.
- Lockouts accept locks with shackles up to 9.53 mm diameter.
- Danger labels in English, Spanish and French are included.
Spezifikation
Gate Valve Lockout | |
Yellow | |
OSHA 1910.147 | |
6.75 in. | |
60.40 x 224.10 x 181 mm | |
Lockout Tagout | |
181 mm | |
1 Ea. | |
224.1 mm |
GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 5-6.5 YELLOW | |
Polypropylene | |
Brady Gate Valve Lockouts | |
171.45 mm | |
224.10 x 181 mm | |
7.13 in. | |
Danger labels in English, Spanish, and French | |
8.82 in. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Brady™ Polypropylene Gate Valve Lockout > Polypropylene Gate Valve Lockout; Color: Yellow; Width: 224.4 mm; Height: 171.4 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur