Learn More
Brady™ Polypropylene Gate Valve Lockout
I sistemi di chiusura per valvole a saracinesca hanno un esclusivo centro preforato per valvole con vite esterna o ad 'asta saliente'. I sistemi di chiusura possono utilizzare lucchetti con archi fino a 9,53 mm di diametro.
19.85€ - 127.00€
Specifica
Product Type | Gate Valve Lockout |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Certificazione/Conformità | OSHA 1910.147 |
Descrizione | Brady Gate Valve Lockouts |
Da utilizzare con (applicazione) | Lockout Tagout |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10152604
|
Brady™
065586 |
Blue | 184.8 mm | 141.7 mm |
29.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10355484
|
Brady™
065585 |
Blue | 120.1 mm | 80 mm |
19.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10483184
|
Brady™
065587 |
Blue | 224.1 mm | 181 mm |
42.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10653955
|
Brady™
065588 |
Blue | 318.3 mm | 276.2 mm |
50.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10040234
|
Brady™
065589 |
Blue | 405.1 mm | 363.5 mm |
127.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10386574
|
Brady™
065596 |
Green | 184.8 mm | 141.7 mm |
29.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10081104
|
Brady™
065595 |
Green | 120.1 mm | 80 mm |
19.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10345714
|
Brady™
065597 |
Green | 224.1 mm | 181 mm |
42.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10243784
|
Brady™
065598 |
Green | 318.3 mm | 276.2 mm |
50.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10491064
|
Brady™
065564 |
Red | 405.1 mm | 363.5 mm |
127.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10142604
|
Brady™
065561 |
Red | 184.8 mm | 141.7 mm |
29.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10335714
|
Brady™
065590 |
Yellow | 120.1 mm | 80 mm |
19.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10672235
|
Brady™
065599 |
Green | 405.1 mm | 363.5 mm |
127.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10462034
|
Brady™
065591 |
Yellow | 184.8 mm | 141.7 mm |
29.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10081344
|
Brady™
065592 |
Yellow | 224.1 mm | 181 mm |
42.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10654145
|
Brady™
065593 |
Yellow | 318.3 mm | 276.2 mm |
50.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10491254
|
Brady™
065594 |
Yellow | 405.1 mm | 363.5 mm |
127.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Our gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS and Y or ''rising stem'' valves.
- Lockouts accept locks with shackles up to 9.53 mm diameter.
- Danger labels in English, Spanish and French are included.
Specifica
Gate Valve Lockout | |
OSHA 1910.147 | |
Lockout Tagout |
Polypropylene | |
Brady Gate Valve Lockouts | |
1 Ea. |
Titolo del prodotto
Brady™ Polypropylene Gate Valve Lockout