Learn More
Brady™ Polypropylene Gate Valve Lockout
I sistemi di chiusura per valvole a saracinesca hanno un esclusivo centro preforato per valvole con vite esterna o ad 'asta saliente'. I sistemi di chiusura possono utilizzare lucchetti con archi fino a 9,53 mm di diametro.
Marca:  Brady™ 065598
Codice prodotto. 10243784
  • 50.65€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Our gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS and Y or ''rising stem'' valves.
  • Lockouts accept locks with shackles up to 9.53 mm diameter.
  • Danger labels in English, Spanish and French are included.
Specifica
Specifica
Gate Valve Lockout
Green
OSHA 1910.147
10.52 in
76.20 x 318.30 x 276.20 mm
Lockout Tagout
276.2 mm
1 Ea.
318.3 mm
GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 6.5-10 GREEN
Polypropylene
Brady Gate Valve Lockouts
267.21 mm
318.30 x 276.20 mm
10.87 in.
Danger labels in English, Spanish, and French
12.53 in.
Titolo del prodotto
Brady™ Polypropylene Gate Valve Lockout > Polypropylene Gate Valve Lockout; Color: Green; Width: 318.3 mm; Height: 276.2 mm