Learn More
Kartell™ Caraffa di misurazione in polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
2000 mL
Graduazioni:
20/1 ml
50/1mL
Descrizione
- Convenient integral spout and handle allow easy dispensing
- Autoclavable
- Suitable for foodstuff
- Tall form saves space in the laboratory
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
Colore | Trasparente |
Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per il contatto con gli alimenti |
Forma | Tall form |
Materiale | Polipropilene |
Graduazioni | 20/1 ml |
Autoclavabile | Autoclavable |
Graduated | Sì |
Altezza (sistema metrico) | 169 mm |
Product Type | Caraffa per misurazioni |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Kartell™ Caraffa di misurazione in polipropilene >