Learn More
Fisherbrand™ Rack per microprovette in polipropilene
GREENER_CHOICE
Per conservare microprovette da 1.5 a 2.0 ml in scatole sicure. La scatola per conservazione di microprovette in polipropilene Fisherbrand™ è dotata di un coperchio di facile apertura e aggancio a scatto, con griglie sagomate e coordinate stampate per una facile identificazione. Le scatole da 50 o 100 pozzetti sono prodotte in robusto polipropilene autoclavabile in diversi colori.
32.95€ - 81.70€
Specifica
Product Type Rack per microprovette
Chiusura inclusa
Autoclavabile
Capacità Microprovette e fiale criogeniche da 1.5 a 2 ml
Materiale Polipropilene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Posizioni Colore Matrice Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Posizioni Colore Matrice Prezzo Quantità e disponibilità  
11704316
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
HS120032
50 Naturale 5 x 10
32.95€
pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10707992
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
HS120033
50 Colori assortiti 5 x 10
33.60€
pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11790334
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
HS120042
100 Naturale 10 x 10
59.75€
pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11700344
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
HS120044
100 Colori assortiti 10 x 10
81.70€
pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Conservazione sicura di microprovette e fiale criogeniche
  • Per microprovette o fiale criogeniche da 1.5 a 2.0 ml
  • Ciascun pozzetto ha un diametro di 12.3 mm
  • Opzione da 50 pozzetti ideale per la conservazione di campioni o di casi di studio
  • Opzione da 100 pozzetti ideale per requisiti di conservazione più elevati
Facile da usare
  • Coperchio facile da aprire con cerniere a tre punti e fermaglio a scatto per una chiusura sicura
  • In polipropilene duraturo e autoclavabile
  • Griglia stampata sul coperchio e coordinate impresse sulla base e sul contenitore
  • Disponibili in tinta unita o colori assortiti per una facile classificazione
  • Contenitori robusti e piatti per un facile impilaggio
Specifica
Specifica
Rack per microprovette
Polipropilene
Ideale per la conservazione di campioni o casi studio
Confezione da 5
141 mm
Microprovette e fiale criogeniche da 1.5 a 2 ml
Provetta per microcentrifuga
Confezione da 5
12,3 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Rack per microprovette in polipropilene