Learn More
Fisherbrand™ Rack per microprovette in polipropilene
Per conservare microprovette da 1.5 a 2.0 ml in scatole sicure. La scatola per conservazione di microprovette in polipropilene Fisherbrand™ è dotata di un coperchio di facile apertura e aggancio a scatto, con griglie sagomate e coordinate stampate per una facile identificazione. Le scatole da 50 o 100 pozzetti sono prodotte in robusto polipropilene autoclavabile in diversi colori.
Marca: Fisherbrand™ HS120044
62.93 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Secure storage for microtube and cryogenic vials
- Stores 1.5 to 2.0 mL microtubes or cryogenic vials
- Each well has a well diameter of 12.3 mm
- 50-well option ideal for sample or case study storage
- 100-well option ideal for larger storage requirements
User-friendly construction
- Easy-open lid with three-point hinges and a snap clasp for secure lid closure
- Constructed of durable, autoclavable polypropylene
- Molded grid lines on the lid and imprinted coordinates on the base and box
- Available in natural hue or assorted colors for easy classification
- Sturdy, flat boxes stack easily
Specifica
Rack per microprovette | |
10 x 10 | |
Colori assortiti | |
Polipropilene | |
Sì | |
Provetta per microcentrifuga | |
Confezione da 5 | |
151 mm | |
12,3 mm |
Sì | |
Sì | |
Microprovette e fiale criogeniche da 1.5 a 2 ml | |
100 | |
Conservazione | |
Confezione da 5 | |
141 mm | |
57 mm |