Learn More
Brady™ Polypropylene Moulding and Stainless Steel Pro-Lock Cable
This is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery. The Polypropylene Moulding and Stainless Steel Pro-Lock Cable can only be opened and locked by using a special tool (not included).
41.25€
Specifica
Product Type Lockout Cable
Materiale Stainless Steel
Descrizione Pro-Lock and Cable - 1.5 m
Diametro (sistema imperiale) 1.97 in
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.26 in.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
11741975
Vedere i documenti
Brady™
225204
Green
41.25€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11731975
Vedere i documenti
Brady™
225203
Red
41.25€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11751975
Vedere i documenti
Brady™
225205
Yellow
41.25€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • This is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery.
  • Can only be opened and locked by using a special tool (not included).
Specifica
Specifica
Lockout Cable
Pro-Lock and Cable - 1.5 m
0.26 in.
6.5 mm
1.64 yd.
1 Ea.
Stainless Steel
1.97 in
50 mm
Lockout Tagout
1.5 m
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Brady™ Polypropylene Moulding and Stainless Steel Pro-Lock Cable