Learn More
Eppendorf™ Provette per PCR in polipropilene
GREENER_CHOICE
Trasferimento termico efficiente e omogeneo grazie a queste provette in polipropilene a parete sottile. Le provette per PCR Eppendorf™ in polipropilene sono semplici da aprire, ma sono a tenuta ermetica per prevenire l'evaporazione durante la PCR.
Marca:  Eppendorf™ 0030124812
198.55 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24367" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10146704
  • 207.00€ / pezzi 120
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ensure efficient and homogenous heat transfer with these thin-walled polypropylene tubes. Eppendorf™ Polypropylene PCR Tubes are easy to open, but provide tight sealing to prevent evaporation in PCR.
  • Design ensures an airtight seal to prevent contamination and evaboration.
  • Thin polypropylene walls ensure efficient and homogeneous heat transfer or fast and high-quality PCR results.
  • 8 reaction tubes in strip-format – ideal for small sample volumes. Easily adaptable for automation.
  • Strips are sealable using flat or domed strip-lids.
  • PCR Clean: Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor-free
0.1 mL
0.1mL thermal cycler blocks for efficient and homogenous heat transfer to the sample
Polypropylene
10,000 x g
Autoclavable
8-tube Strips
Transparent
120 Pk.
Non-sterile
PCR Clean (Non-sterile)
Domed Strip Cap
Yes
PCR Tubes (8-tube Strip)
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Provette per PCR in polipropilene > Format: 8-tube Strips, Sterility: PCR Clean (Non-sterile), Volume: 0.1 mL, Closure Type: Domed Cap Strip, Included