Learn More
Eppendorf™ Provette per PCR in polipropilene
GREENER_CHOICE
Trasferimento termico efficiente e omogeneo grazie a queste provette in polipropilene a parete sottile. Le provette per PCR Eppendorf™ in polipropilene sono semplici da aprire, ma sono a tenuta ermetica per prevenire l'evaporazione durante la PCR.
Marca:  Eppendorf™ 0030124332
159.83 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24367" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10500082
  • 173.91€ / pezzi 1000
Edge
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
Ensure efficient and homogenous heat transfer with these thin-walled polypropylene tubes. Eppendorf™ Polypropylene PCR Tubes are easy to open, but provide tight sealing to prevent evaporation in PCR.
  • Design ensures an airtight seal to prevent contamination and evaboration.
  • Thin polypropylene walls ensure efficient and homogeneous heat transfer or fast and high-quality PCR results.
  • 8 reaction tubes in strip-format – ideal for small sample volumes. Easily adaptable for automation.
  • Strips are sealable using flat or domed strip-lids.
  • PCR Clean: Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor-free
0.2 ml
Polipropilene
Non-sterile
PCR Clean (Non-sterile)
Autoclavable
Provetta per PCR
Trasparente
Confezione da 120
PCR
Polipropilene
Hinged Cap
Single Tube
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Provette per PCR in polipropilene > Format: Single Tube, Sterility: PCR Clean (Non-sterile), Volume: 0.2 mL, Closure Type: Hinged Lid