Learn More
Fisherbrand™ Scatole per conservazione in polipropilene con coperchio, autoclavabili, con codifica alfanumerica
15.86 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- For 1.5mL, 1.8mL, 2mL vials or 2mL shell vials
- Coperchio in dotazione
- Dimensioni (L x P x A): 130 x 130 x 45mm
- 81 cavities with alphanumeric coding of all 4 margins as well as the cavities at the bottom
- Indicizzazione alfanumerica per una più facile identificazione delle fiale
- Impilabili per uno stoccaggio efficiente
Specifica
Transparent |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Scatole per conservazione in polipropilene con coperchio, autoclavabili, con codifica alfanumerica > Transparent