Learn More
Fisherbrand™ Scatole per conservazione in polipropilene con coperchio, autoclavabili, con codifica alfanumerica
Resistente a temperature comprese tra -80 ° e +100 °.
20.95€ - 22.26€
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
12602505
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
12 21 2422
Rosa
22.26€
Pezzo
12692495
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
12 21 2420
Blue
21.50€
Pezzo
12612505
Vedere i documenti
Fisherbrand™
12 21 2423
Giallo
20.95€
Pezzo
12622505
Vedere i documenti
Fisherbrand™
12 21 2424
Green
20.95€
Pezzo
12632505
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
12 21 2425
Transparent
20.95€
Pezzo
12682495
Vedere i documenti
Fisherbrand™
12 21 2421
Arancione
20.95€
Descrizione
  • For 1.5mL, 1.8mL, 2mL vials or 2mL shell vials
  • Coperchio in dotazione
  • Dimensioni (L x P x A): 130 x 130 x 45mm
  • 81 cavities with alphanumeric coding of all 4 margins as well as the cavities at the bottom
  • Indicizzazione alfanumerica per una più facile identificazione delle fiale
  • Impilabili per uno stoccaggio efficiente
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Scatole per conservazione in polipropilene con coperchio, autoclavabili, con codifica alfanumerica