Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette in polipropilene
Array da 50 o 100 per conservare microprovette a lungo termine con un ingombro minimo. I rack per provette in espanso Fisherbrand™ sono realizzati in espanso leggero e progettati per essere inseriti l'uno dentro l'altro e impilati con la massima stabilità. I pozzetti sono disposti in array distanziati per facilitare l'inserimento delle provette.
62.05€ - 63.50€
Specifica
Product Type | Scatole in StyroFoam, |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Colore | Bianco |
Capacità | Recipienti di reazione. 1,5/2,0 ml |
Materiale | Polistirene espanso (EPS) |
Codice del prodotto | Marca | Posizioni | Matrice | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Posizioni | Matrice | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11948084
|
Fisherbrand™
|
50 | 5 x 10 | 210 x 110 x 71 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11774016
|
Fisherbrand™
|
100 | 5 x 20 | 336 x 95 x 73 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- I rack per microprovette leggeri sono ideali per gli studi a lungo termine o per la conservazione di provette
- I rack a due pezzi sono realizzati in schiuma di polistirene espanso (EPS)
- Uno spazio ulteriore tra i pozzetti permette una presa facile con la punta delle dita
- Inserendo la base di uno nel coperchio dell'altro, i rack si impilano in maniera sicura per garantire un ingombro minimo
- Contiene microprovette di reazione da 1.5 a 2.0 ml
Specifica
Scatole in StyroFoam, | |
Bianco | |
Polistirene espanso (EPS) | |
None | |
Non-sterile | |
11,5 mm |
Not Autoclavable | |
Recipienti di reazione. 1,5/2,0 ml | |
Rectangular | |
Yes | |
Reaction Microtubes |