Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette in polipropilene
GREENER_CHOICE
Per mantenere in posizione stabile un'ampia gamma di provette e recipienti. Il rack per provette Fisherbrand™ universale è dotato di pozzetti adattabili che si possono allargare o restringere facilmente per alloggiare provette di qualsiasi dimensione. Il robusto rack in polipropilene è dotato di manici e riferimenti stampati per facilitarne la manipolazione e l'uso.
Marca:  Fisherbrand™ HS24330A
51.32 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11987994
  • 56.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Aperture modificabili fanno da supporto a 12 provette di dimensioni simili
  • Per provette da 15 ml a 50 ml (diametro da 16 mm a 30 mm)
  • La dimensione delle aperture può essere modificata ruotando la manopola oppure mediante inserimento diretto della provetta
  • L'impugnatura estremamente agevole permette il trasporto senza difficoltà
  • Riferimenti stampati per una rapida identificazione
Specifica
Specifica
Rack per provette per analisi
Not Autoclavable
Tubes (15 to 50 mL), Tubes (16 to 30 mm)
12
None
Non-sterile
1 ciascuno
7.6 in.
5.5 in.
2 in.
7.1 oz.
4 x 3
Purple
Polipropilene
Rectangular, Rounded Corners
Yes, When Empty
15 to 50 mL Tubes
194 mm
194 mm
51 mm
16 to 30 mm
0.2 kg
SDS
Documenti Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Rack per provette in polipropilene > Universal Tube Rack; Holds: Tubes (15 to 50 mL), Tubes (16 to 30 mm)