Learn More
Fisherbrand™ Navicella per pesata antistatica a losanga in polistirene
Per travasi accurati con perdita minima di campione. La navicella per pesata antistatica a losanga in polistirene Fisherbrand™ è caratterizzata da una superficie liscia facilmente flessibile. Le navicelle monouso hanno il fondo piatto, la superficie antistatica e possono essere utilizzate in diverse applicazioni di laboratorio.
Marca: Fisherbrand™
35.49 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21752" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.18800kg
Descrizione
- Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
- Wide, flat bottom helps resist tipping
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols and bases
- Temperature range -10 to 70°C
- Antistatic surface to ensure complete sample removal
- 500 FDA/food-grade compliant boats per pack
Specifica
Flat | |
Bianco | |
Polistirene | |
Navicella per pesatura antistatica | |
119 x 90 x 19 mm | |
90 mm |
100 mL | |
Sì | |
Rombo; A losanghe | |
Può essere usato con un analizzatore di umidità a microonde | |
119 mm | |
19 mm |