Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Bradford Plus Protein Assay Kits
The Pierce Bradford Plus Protein Assay Kit is a ready-to-use, reducing agent-compatible, improved Bradford assay reagent used to quickly measure total protein concentration compared to a protein standard.
Marca:  Thermo Scientific™ 23236
241.01 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10741945
  • 313.00€ / 960mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
BSA: 2 mg/mL
Bradford Assay
Pierce™
Not Target-Specific
Solution-based Detection, Absorbance
10 x 1 mL glass ampules
Sufficient For: 630 tube assays or 3160 microplate assays
• Pierce Bradford Plus Assay Reagent, 950 mL
• Albumin Standard ampules, 2 mg/mL, 10 x 1 mL
Store Bradford Plus Assay Reagent at 4°C. Store unopened Albumin Standard ampules at room temperature.
Colorimetric
Protein Quantitation Assay
630 Tube Assays or 3160 Microplate Assays
Spectrophotometer, Microplate Reader
950 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZK396273 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number23236S,23236
Numero di lottoZK396273A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number23236S,23236
Numero di lottoZI392800 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/10/2024 Catalog Number23236S,23236
Numero di lottoZH391534 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/08/2024 Catalog Number23236S,23236
Numero di lottoZF389399 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/07/2024 Catalog Number23236S,23236
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Bradford Plus Protein Assay Kits > Protein Assay Kit, 950 mL
Esclusivamente per scopi di ricerca.