Learn More
Sampling Systems™ Sessola per applicazioni farmaceutiche monouso in polistirene
BIOPHARMA
Realizzate in camera sterile classe 100,000 a garanzia di igiene. I cucchiai per applicazioni farmaceutiche monouso in polistirene Sampling Systems™ sono confezionati singolarmente e non richiedono onerose pulizie o convalide igieniche.
Marca:  Sampling Systems™ 8045A-125
Codice prodotto. 15879421
  • 138.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged in ultra-strong packing with easy to open design
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • Large variety of different sizes available
  • Good Manufacturing Practice (GMP) to keep your hands out of the product as much as possible
  • Positioned the ergonomic handle high up on the scoop
  • No Cross Contamination
  • No Cleaning required
Specifica
Specifica
Disposable Scoop
Individually Bagged
Single-use
White
Polystyrene
125 mL
Non-sterile
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto121283 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data26/03/2025 Catalog Number8045A-125
Numero di lotto120245 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data12/11/2024 Catalog Number8045A-125
Numero di lotto119223 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data30/07/2024 Catalog Number8045A-125
Numero di lotto117259 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data20/12/2023 Catalog Number8045A-125
Numero di lotto110435 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data17/08/2023 Catalog Number8045A-125
Titolo del prodotto
Sampling Systems™ Sessola per applicazioni farmaceutiche monouso in polistirene > Capacity, Metric: 125mL