Learn More
Sampling Systems™ Sessola per applicazioni farmaceutiche monouso in polistirene
BIOPHARMA
Realizzate in camera sterile classe 100,000 a garanzia di igiene. I cucchiai per applicazioni farmaceutiche monouso in polistirene Sampling Systems™ sono confezionati singolarmente e non richiedono onerose pulizie o convalide igieniche.
Marca:  Sampling Systems™ 8045A-2500
Codice prodotto. 17478863
  • 79.85€ / pezzi 15
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Key Features:
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged in ultra-strong packing with easy to open design
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • Large variety of different sizes available
  • Also available in HDPE, PP and other colors
Why use a SteriWare™ Disposable PharmaScoop™?
  • GMP Correct - It is Good Manufacturing Practice (GMP) to keep your hands out of the product as much as possible. In accordance with this, we have positioned the ergonomic handle high up on the scoop.
  • Cleanroom Manufacture - All SteriWare™ PharmaScoops™ are moulded, inspected and packed in a Class 100,000 Cleanroom.
  • No Cross Contamination - All SteriWare™ devices can be used straight from the bag.
  • No Cleaning - Unlike a reusable scoop, you can use a SteriWare™ product straight away. This eliminates the need for costly Cleaning Validation.
  • High Quality - Our SteriWare™ products are manufactured/moulded/packed in a Class 100,000 Cleanroom in England. Please see the products Certificate of Conformity and Technical Specification Sheet for more information.
  • Full Documentation - We can provide full batch specific documentation for all SteriWare™ products. This includes Certificates of Conformity and Certificate of Irradiation (where applicable). The batch number is clearly printed on every bag and box.
  • Cost Effective - Removing the need for Cleaning Validation by switching to a SteriWare™ device saves time and money.
  • Available Sterile - Most SteriWare™ products are available pre-sterilized by Gamma or Electron Beam to SAL10-6. Please see the Specification Sheet for more information.
Specifica
Specifica
Dosatore farmaceutico
2500 ml
Non-sterile
Approvazione FDA CFR 177.1640, conformità normativa UE 10/2011
357 mm
166 mm
Polistirene
Bianco
Utilizzo da parte di aziende farmaceutiche e industrie
147 mm
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto121288 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data27/01/2025 Catalog Number8045A-2500
Numero di lotto120276 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data21/11/2024 Catalog Number8045A-2500
Numero di lotto119249 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data23/10/2024 Catalog Number8045A-2500
Numero di lotto118540 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data14/06/2024 Catalog Number8045A-2500
Numero di lotto117288 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data02/02/2024 Catalog Number8045A-2500
Titolo del prodotto
Sampling Systems™ Sessola per applicazioni farmaceutiche monouso in polistirene > Capacity: 2500mL; Sterile: No