Learn More
Fisherbrand™ Navicella per pesata antistatica in polistirene
Pesatura e travaso semplici dei campioni. La navicella per pesata antistatica nera in polistirene Fisherbrand™ si piega facilmente ed è caratterizzata da una superficie liscia e angoli arrotondati, per travasi agevoli. Scegliere il formato e il colore più adatti alle proprie necessità. Monouso e di lunga durata.
20.10€ - 136.00€
Specifica
Forma del fondo | Piatto |
---|---|
Monouso | Sì |
Materiale | Polistirene |
Tipo | Navicella per pesatura antistatica |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Analizzatore di umidità a microonde |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Size | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Size | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12942860
|
Fisherbrand™
HS1423AAF |
10 mL | Nero | Piccolo; 46 x 46 x 8 mm | Quadrato |
40.64€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
12608513
|
Fisherbrand™
HS1420CCF |
280 mL | Bianco | Grande; 140 x 140 x 22 mm | Quadrato |
136.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
12962860
|
Fisherbrand™
HS1423CCF |
280 mL | Nero | Grande; 140 x 140 x 22 mm | Quadrato |
131.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
12952860
|
Fisherbrand™
HS1423BBF |
85 mL | Nero | Media; 85 x 85 x 24 mm | Quadrato |
58.25€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
11680302
|
Fisherbrand™
HS1420BBF |
85 mL | Bianco | Media; 85 x 85 x 24 mm | Quadrato |
59.10€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
12922850
|
Fisherbrand™
HS1420AAF |
10 mL | Bianco | Piccolo; 46 x 46 x 8 mm | Quadrato |
20.10€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
Descrizione
- Navicelle flessibili caratterizzate da superfici lisce e angoli arrotondati per travasi accurati con perdita minima di campione
- Scegliere tra il colore bianco o nero in modo da garantire il miglior contrasto
- Superfici antistatiche per assicurare la completa rimozione del campione
- Le navicelle sono poco profonde; il fondo è largo e piatto per garantire la stabilità
- Biologicamente inerti e resistenti alla diluizione e ad acidi deboli, soluzioni acquose, alcol e basi
- Intervallo di temperatura compreso tra -10 a 70 °C
- Disponibili in tre formati e due colori, in confezioni da 500 pz
- Tutte le navicelle sono conformi alla FDA e di grado alimentare
Specifica
Piatto | |
Polistirene | |
Analizzatore di umidità a microonde |
Sì | |
Navicella per pesatura antistatica |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Navicella per pesata antistatica in polistirene