Learn More
Fisherbrand™ Polystyrene Storage Bottles
GREENER_CHOICE
Reduce the risk of cross contamination with sterile, disposable polystyrene media bottles. Use with Bottle-Top Filters or as replacement/extra receptacles for Filter Units. Excellent as single-use storage containers.
Marca:  Fisherbrand™ FB12566513
35.20 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15903317
  • 44.55€ / pezzi 24
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Tappo a vite sterile per flacone confezionato singolarmente
Descrizione
Descrizione
  • Rounded with molded in hand grips
  • Polystyrene
  • Molded in graduations
  • Sterile
Certifications
Prodotto apirogeno in base allo standard USP, non citotossico da lotto a lotto, sterilizzazione da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Rounded with molded in hand grips
Sterile
150 mL
Polystyrene
Receiver Flask
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Polystyrene Storage Bottles > Volume: 150 mL
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.