Learn More
Fisherbrand™ Tappi in schiuma in poliuretano
Formed by polymerization in the presence of a foaming agent.
9.36€ - 50.72€
Specifica
Materiale | Polyurethane |
---|---|
Product Type | Plug Stopper |
Quantità | 100/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12944311
|
Fisherbrand™
PFS/15X30 |
15 mm |
9.36€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12954311
|
Fisherbrand™
PFS/25X40 |
25 mm |
12.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12964291
|
Fisherbrand™
PFS/30X40 |
30 mm |
16.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12984291
|
Fisherbrand™
PFS/40X50 |
40 mm |
17.60€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12974291
|
Fisherbrand™
PFS/35X50 |
35 mm |
18.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12904301
|
Fisherbrand™
PFS/55X50 |
55 mm |
31.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12914301
|
Fisherbrand™
PFS/70X50 |
70 mm |
50.72€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Made up of polyurethane
- Rigid and flexible
Specifica
Polyurethane | |
Plug Stopper | |
100/Pk. |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappi in schiuma in poliuretano