Learn More
Polyvinylpyrrolidone, M.W. 10,000, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Polyvinylpyrrolidone is a polymer used as a pharmaceutical aid, complexing agent, and solubilizer. PVP was used as a plasma volume expander for trauma victims. It acts as diluent, solvent and cleaning agent in various kinds of industries. It also acts as an adjuvant, emulsifier, filtering aid, tableting aid, thickener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Polyvinylpyrrolidone |
Colore | White |
Forma fisica | Powder |
Indice di Merck | 14,7697 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water and most organic solvents. |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 10 kd |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
W12J014 | Certificato di analisi | 21/09/2023 | J60382.22,J60382.14,J60382.36 |
Y30I031 | Certificato di analisi | 06/01/2023 | J60382.22,J60382.14,J60382.36 |
M24I047 | Certificato di analisi | 17/11/2022 | J60382.22,J60382.14,J60382.36 |
X29H062 | Certificato di analisi | 17/11/2022 | J60382.22,J60382.14,J60382.36 |
Y17A013 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | J60382.22,J60382.14,J60382.36 |