Learn More
Polyvinylpyrrolidone, M.W. 10,000, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15423169
Polyvinylpyrrolidone, M.W. 10,000, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15423169
100 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 15423169
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60382.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
A cryoprotectant, also useful in plant cell culture research
Polyvinylpyrrolidone is a polymer used as a pharmaceutical aid, complexing agent, and solubilizer. PVP was used as a plasma volume expander for trauma victims. It acts as diluent, solvent and cleaning agent in various kinds of industries. It also acts as an adjuvant, emulsifier, filtering aid, tableting aid, thickener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9003-39-8
Formula molecolare (C6H9NO)n
Molecular Weight (g/mol) 111.14
Numero MDL MFCD01076626
InChI Key WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC Name 1-ethenylpyrrolidin-2-one
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Polyvinylpyrrolidone
Colore White
Forma fisica Powder
Indice di Merck 14,7697
Informazioni di solubilità Soluble in water and most organic solvents.
Quantità 100 g
Peso formulazione 10 kd
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoW12J014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/09/2023 Catalog NumberJ60382.22,J60382.14,J60382.36
Numero di lottoY30I031 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/01/2023 Catalog NumberJ60382.22,J60382.14,J60382.36
Numero di lottoM24I047 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2022 Catalog NumberJ60382.22,J60382.14,J60382.36
Numero di lottoX29H062 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2022 Catalog NumberJ60382.22,J60382.14,J60382.36
Numero di lottoY17A013 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberJ60382.22,J60382.14,J60382.36
Titolo del prodotto
Polyvinylpyrrolidone, M.W. 10,000, Thermo Scientific Chemicals >