Learn More
Bohlender™ Adattatori per agitatori POM Globe
Adattatori da utilizzare con centrifughe a velocità fino a 1,200 giri al minuto. Gli adattatori per agitatori Bohlender™ BOLA™ POM Globe offrono una buona resistenza meccanica e una trasmissione potente fino a 300 Ncm.
142.00€ - 405.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per bilanciare il disallineamento dell'asse tra l'agitatore e l'albero dell'agitatore |
---|---|
Quantità | Confezione da 1 |
Tipo | Agitatore per accoppiamento |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10632543
|
Bohlender™
C399-12 |
SW8 mm |
405.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10050152
|
Bohlender™
C398-12 |
8 mm |
265.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10044374
|
Bohlender™
C398-08 |
6.5 mm |
142.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Forze centrifughe molto basse grazie al peso ridotto
- Adatti a rotazioni sia in senso orario che antiorario (tranne per il modello con filettatura GL 10 che non prevede la rotazione in senso antiorario)
- Nessuna risonanza
- Montaggio semplice tramite i giunti a vite con anelli di serraggio
- Perno (lunghezza 90 mm) accorciabile dall'utente
- Disallineamento massimo degli assi di 10 mm
Specifica
Ideale per bilanciare il disallineamento dell'asse tra l'agitatore e l'albero dell'agitatore | |
Confezione da 1 | |
Agitatore per accoppiamento |
Titolo del prodotto
Bohlender™ Adattatori per agitatori POM Globe