Learn More
Bohlender™ Adattatori per agitatori POM Globe
Adattatori da utilizzare con centrifughe a velocità fino a 1,200 giri al minuto. Gli adattatori per agitatori Bohlender™ BOLA™ POM Globe offrono una buona resistenza meccanica e una trasmissione potente fino a 300 Ncm.
Marca:  Bohlender™ C398-12
Codice prodotto. 10050152
  • 265.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Very low centrifugal forces due to low weight
  • Suitable for both left- and right-handed rotation (except for GL 10 thread: no left-handed rotation possible)
  • No resonance
  • Simple assembly by means of screw joints with clamp rings
  • Pivot (length 90mm) can be shortened by the user
  • Maximum misalignment of axes 10mm
Specifica
Specifica
8 mm
190 mm
Agitatore per accoppiamento
Ideale per bilanciare un errato allineamento di assi tra agitatore e albero dell'agitatore
Confezione da 1
Titolo del prodotto
Bohlender™ Adattatori per agitatori POM Globe > Dimensions (dia. x L): 8 x 190mm