Learn More
Haldenwanger™ Mortaio con beccuccio in porcellana
Use these mortars for a variety of laboratory applications. Haldenwanger™ Porcelain Spouted Mortars are constructed from optimized laboratory porcelain.
Marca:  Haldenwanger™ L 55/6A/RAUH
Codice prodotto. 12363328
  • 94.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Available in a variety of sizes
  • With spout for easy pouring
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
650 ml
Mortaio
70 mm
Mortaio
150 mm
Porcellana
Con beccuccio
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Haldenwanger™ Mortaio con beccuccio in porcellana > Diameter (Metric) Outer: 150mm