Learn More
Haldenwanger™ Mortaio con beccuccio in porcellana
Use these mortars for a variety of laboratory applications. Haldenwanger™ Porcelain Spouted Mortars are constructed from optimized laboratory porcelain.
48.85€ - 1300.00€
Specifica
Product Type | Mortaio |
---|---|
Materiale | Porcellana |
Include | Con beccuccio |
Tipo | Mortaio |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12393328
|
Haldenwanger™
L 55/15/RAUH |
330 mm | Con beccuccio | N/A | N/A | N/A | |||||
12373328
|
Haldenwanger™
L 55/8/RAUH |
180 mm | Con beccuccio |
246.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12363328
|
Haldenwanger™
L 55/6A/RAUH |
150 mm | Con beccuccio |
94.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12383328
|
Haldenwanger™
L 55/11/RAUH |
250 mm | Con beccuccio |
827.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10720603
|
Haldenwanger™
L 55/5/GLASIERT |
130 mm | Con beccuccio |
81.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10403925
|
Haldenwanger™
L 55/0A/GLASIERT |
65 mm | Con beccuccio |
48.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- With spout for easy pouring
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Mortaio | |
Porcellana | |
Con beccuccio | |
Mortaio |
Titolo del prodotto
Haldenwanger™ Mortaio con beccuccio in porcellana