Learn More
Fisherbrand™ Bilancia portatile
Portable Balance with a slim, stackable design provides basic weighing functionality and competitive performance.
51.10€ - 63.25€
Specifica
Tipo di display | Ampio display LCD retroilluminato |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Pesatura |
Include | 3 AA (LR6) Batteries |
Tempo di stabilizzazione | 2.000 sec. |
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | °° |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15939345
|
Fisherbrand™
30467785 |
220 g | FCS221 |
51.10€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15949345
|
Fisherbrand™
30467786 |
620 g | FCS621 |
62.90€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15909355
|
Fisherbrand™
30467973 |
2200 g | FCS2200 |
55.10€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15919355
|
Fisherbrand™
30467974 |
5200 g | FCS5200 |
63.25€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Intuitive two-button design makes for easy operation
- Slim, space-saving design allows for stackable storage
- Enlarged weighing platform can adequately handle large samples and a variety of objects
Specifica
Ampio display LCD retroilluminato | |
3 AA (LR6) Batteries | |
°° | |
2 Years | |
5 in. | |
5.2 in. | |
0.9 lb. |
Pesatura | |
2.000 sec. | |
°° | |
205 x 140 x 41 mm (8.1 x 5.5 x 1.6 in.) | |
125 mm | |
132 mm | |
0.4 kg |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Bilancia portatile