Learn More
Fisherbrand™ Bilancia portatile
Portable Balance with a slim, stackable design provides basic weighing functionality and competitive performance.
Marca: Fisherbrand™ 30467786
56.23 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Intuitive two-button design makes for easy operation
- Slim, space-saving design allows for stackable storage
- Enlarged weighing platform can adequately handle large samples and a variety of objects
Specifica
620 g | |
0.100000 g | |
3 AA (LR6) Batteries | |
2.000 sec. | |
°° | |
Gram, Pound, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight | |
5 in. | |
5.2 in. | |
0.9 lb. |
LCD | |
Pesatura | |
FCS621 | |
°° | |
2 Years | |
205 x 140 x 41 mm (8.1 x 5.5 x 1.6 in.) | |
125 mm | |
132 mm | |
0.4 kg |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Offerte speciali
- Diversi produttori
-
Fisherbrand
Fisherbrand Sweet Deals on Top Products
Get up to 60% off select Fisherbrand productsCodice sconto: 24163Scade: 2025-04-30
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now