Learn More
Potassium Acetate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10305910
Potassium Acetate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10305910
1 kg, Recipiente per polveri in plastica
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Codice prodotto. 10305910
Marca: Fisher Chemical P/3761/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 127-08-2
Formula molecolare C2H3KO2
Molecular Weight (g/mol) 98.142
Numero MDL 12458
InChI Key SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC Name potassium;acetate
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Specifica
Punto di fusione 292°C
Colore White
pH 7.0 to 8.0
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 98.14g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Titolo del prodotto
Potassium Acetate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™ >