Learn More
Soluzione di cloruro di potassio, 3M
SI Analytics™ Potassium Chloride Solution, 3M is used in the application and preparation of electrolyte solutions.
38.65€ - 69.15€
Specifica
Punto di fusione | −9.7°C |
---|---|
Punti di ebollizione | 106.3°C |
Colore | Colorless |
Densità | 1.13g/cm3 |
Concentrazione | 3 M |
pH | 7 |
Tipo di soluzione | Soluzione di cloruro di potassio |
Odore | Odorless |
Imballaggio | DURAN™ Bottle |
Informazioni di solubilità | Fully miscible in water |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10262171
|
SI Analytics
285138427 |
250 ml |
38.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10682262
|
SI Analytics
285138554 |
1000 ml |
69.15€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Potassium chloride solution 3 mol/l 1000 ml in DURAN™ glass bottle, sterilizedSpecifica
−9.7°C | |
Colorless | |
3 M | |
Soluzione di cloruro di potassio | |
DURAN™ Bottle |
106.3°C | |
1.13g/cm3 | |
7 | |
Odorless | |
Fully miscible in water |