Learn More
Potassium, solid, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15422467
Potassium, solid, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15422467
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 15422467
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045842.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Potassium combines under pressure with silver metal to form 2 new compounds: K2Ag and K3Ag. This chemical is important in neuron (brain and nerve) function, and in influencing osmotic balance between cells and the interstitial fluid, with their distribution mediated in all animals (but not in all plants) by the so-called Na+/K+-ATPase pump. It is also used to prevent muscle contraction and the sending of all nerve impulses in animals through action potentials. Potassium ion is a nutrient necessary for human life and health. It is used as reducing agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-09-7
Formula molecolare K
Molecular Weight (g/mol) 39.10
Numero MDL MFCD00133776
InChI Key ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atomVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
IUPAC Name potassium
SMILES [K]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2257
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Percent Purity 99.95%
Odore Odorless
Imballaggio Breakseal Ampules
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM17K003 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/01/2024 Catalog Number045842.06,045842.03
Numero di lottoR02I024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/12/2023 Catalog Number045842.06,045842.03
Numero di lottoX31I012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/11/2022 Catalog Number045842.06,045842.03
Numero di lottoZ01H005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number045842.06,045842.03
Numero di lottoX27H061 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number045842.06,045842.03
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium, solid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium
Titolo del prodotto
Potassium, solid, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >