Learn More
Fisherbrand™ Scatola per vetrini da microscopio in polipropilene
Per conservare e trasportare in sicurezza 100 vetrini con custodie in ABS resistente. Le scatole Fisherbrand™ in ABS colorato da 100 vetrini conservano vetrini da microscopio standard in alloggiamenti scanalati e numerati. Per la conservazione sicura al riparo dalla polvere.
Marca:  Fisherbrand™ HS15994E
12.84 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11354145
  • 19.35€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Per conservare e trasportare in sicurezza 100 vetrini con custodie in ABS resistente. Le scatole Fisherbrand™ in ABS colorato da 100 vetrini conservano vetrini da microscopio standard in alloggiamenti scanalati e numerati. Per la conservazione sicura al riparo dalla polvere.
  • Le scatole rigide stampate consentono di inserire in modo sicuro i vetrini da microscopio standard in alloggiamenti scanalati
  • Scatola in resistente ABS, disponibile con o senza rivestimento
  • Gli alloggiamenti e il rivestimento sono numerati per la corrispondenza con il foglio di inventario dei vetrini
  • Coperchio incernierato con fermo nichelato resistente alla ruggine
  • Le scatole impilabili includono piedini per la massima stabilità
Specifica
Specifica
Scatola per la conservazione dei vetrini
Cerniera con fermo
100
208 x 175 x 34 mm
1,33in.
Foglio per l'inventario dei vetrini
208 mm
Rettangolare
6,88in.
Sughero
100
Bianco
100 (vetrini per microscopio da 25 x 75 mm e 1 x 3in.)
Vetrini per microscopio standard da 25 x 75 mm o 1 x 3in.
34 mm
8,18in.
ABS
Sovrapponibile
175 mm
SDS
Documenti Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Diversi produttori
    Browse exclusive prices for our academic customers
    Codice sconto: 25081
    Scade2025-12-31
  • Diversi produttori
    Up to 60% off
    Codice sconto24119
    Scade2025-04-30
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Scatola per vetrini da microscopio in polipropilene > Scomparti: 100; colore: Bianco