Learn More
Fisherbrand™ Scatola per vetrini da microscopio in polipropilene
Per conservare e trasportare in sicurezza 100 vetrini con custodie in ABS resistente. Le scatole Fisherbrand™ in ABS colorato da 100 vetrini conservano vetrini da microscopio standard in alloggiamenti scanalati e numerati. Per la conservazione sicura al riparo dalla polvere.
7.90€ - 21.30€
Specifica
Tipo | Slide Storage Box |
---|---|
Capacità vetrino | 100 |
Tipo di chiusura | Cerniera con fermo |
Sostegni dispositivo | 100 Microscope Slides |
Dimensioni (L x P x A) | 208 x 175 x 34 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale di rivestimento interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale di rivestimento interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11701486
|
Fisherbrand™
HS15994M |
Blu | Foam |
7.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10428241
|
Fisherbrand™
HS15994NF |
Verde | Foam |
8.11€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11394135
|
Fisherbrand™
HS15994QF |
Giallo | Foam |
14.64€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11721486
|
Fisherbrand™
HS15994RF |
Bianco | Foam |
16.16€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11711486
|
Fisherbrand™
HS15994PF |
Rosso | Foam |
15.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11374145
|
Fisherbrand™
HS15994G |
Nero | Sughero |
18.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11314145
|
Fisherbrand™
HS15994A |
Blu | Sughero |
21.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11324145
|
Fisherbrand™
HS15994B |
Verde | Sughero |
18.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11334145
|
Fisherbrand™
HS15994C |
Rosso | Sughero |
20.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11354145
|
Fisherbrand™
HS15994E |
Bianco | Sughero |
19.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11344145
|
Fisherbrand™
HS15994D |
Giallo | Sughero |
20.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
Per conservare e trasportare in sicurezza 100 vetrini con custodie in ABS resistente. Le scatole Fisherbrand™ in ABS colorato da 100 vetrini conservano vetrini da microscopio standard in alloggiamenti scanalati e numerati. Per la conservazione sicura al riparo dalla polvere.
- Le scatole rigide stampate contengono i vetrini da microscopio standard in alloggiamenti scanalati
- Custodia in ABS resistente con o senza rivestimento
- Il rivestimento e gli alloggiamenti sono numerati in modo da corrispondere al foglio dell'inventario dei vetrini
- Presenta un coperchio incernierato con fermo nichelato resistente alla ruggine
- Le custodie impilabili includono i piedini per la massima stabilità
Specifica
Slide Storage Box | |
Cerniera con fermo | |
208 x 175 x 34 mm | |
34 mm | |
8,18in. | |
Plastica ABS | |
Sovrapponibile |
100 | |
100 Microscope Slides | |
Vetrini da microscopio standard da 25 x 75 mm (1 - 3 pollici) | |
Foglio per l'inventario dei vetrini | |
208 mm | |
Rettangolare | |
175 mm |