Learn More
Fisherbrand™ Scatola per vetrini da microscopio in polipropilene
Per conservare e trasportare in sicurezza 100 vetrini con custodie in ABS resistente. Le scatole Fisherbrand™ in ABS colorato da 100 vetrini conservano vetrini da microscopio standard in alloggiamenti scanalati e numerati. Per la conservazione sicura al riparo dalla polvere.
Marca: Fisherbrand™ HS15994PF
13.13 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Per conservare e trasportare in sicurezza 100 vetrini con custodie in ABS resistente. Le scatole Fisherbrand™ in ABS colorato da 100 vetrini conservano vetrini da microscopio standard in alloggiamenti scanalati e numerati. Per la conservazione sicura al riparo dalla polvere.
- Molded, rigid boxes securely hold standard microscope slides in grooved slots.
- Durable ABS case available lined lined with foam or unlined.
- Slots and lining are numbered to correspond to slide inventory sheet.
- Features a securely closing hinged lid with a rust-resistant, nickel-plated clasp.
- Stackable cases include feet for maximum stability.
Specifica
Slide Storage Box | |
A cerniera | |
100 Microscope Slides | |
Vetrini da microscopio standard da 25 x 75 mm (1 - 3 pollici) | |
34 mm | |
8,18in. | |
Plastica ABS | |
Sovrapponibile | |
175 mm |
100 | |
Rosso | |
208 x 175 x 34 mm | |
1,33in. | |
Foglio per l'inventario dei vetrini | |
208 mm | |
Rectangular | |
6,88in. | |
Foam |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
- Diversi produttori