Learn More
Liebherr™ Premium Table-height Freezer with Static Cooling
Massimo risparmio di spazio ed energia. Il congelatore Liebherr™ sottotavolo a raffreddamento statico è estremamente efficiente e facilmente collocabile sopra o sotto il banco. Progettato per offrire le migliori prestazioni di congelamento con la massima stabilità di temperatura. Disponibile con cassetti a cestello o pieni.
1190.00€
Specifica
Gamma di temperatura | –9 - –26 °C |
---|---|
Ripiani | 3 ripiani di plastica al di sotto dei cassetti |
Capacità (sistema metrico) ripiano | 24 kg |
N. di cassetti | 4 |
Tipo di condensatore | Statico |
Codice del prodotto | Marca | Cassetti | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Cassetti | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12576156
|
Liebherr™
GGU 1500 |
Plastica (3) e rete rivestita (1). Rimovibile | Bianco |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Stabilità e controllo della temperatura ottimali- Ampia superficie di evaporazione per migliori prestazioni di raffreddamento del contenuto
- Ventola ad alta efficienza per garantire temperature interne costanti
- Controllo regolabile della temperatura, fino a -26 °C
- Display digitale della temperatura con pulsanti di controllo a sfioramento
- Allarmi acustici per sovratemperatura e sportello aperto
- Corpo in acciaio inox o rivestito, con piedini regolabili
- Liner interno in polistirene termoformato su foglio singolo per una facile pulizia
- Tre ripiani o griglie da 15 cm e un cestello inferiore da 17 cm
- Sportelli reversibili con chiusura automatica e cerniere intercambiabili per apertura a destra o a sinistra
- Robusta serratura a chiave in acciaio per la protezione di campioni e materiali di laboratorio di valore
- Maniglia ergonomica a barra per un'apertura senza sforzo anche in caso di uso frequente
- Elevata efficienza energetica e refrigerante ecocompatibile
Specifica
–9 - –26 °C | |
24 kg | |
Statico | |
67.6 cm | |
0.6 A | |
50 Hz | |
42 kg |
3 ripiani di plastica al di sotto dei cassetti | |
4 | |
44.3 cm | |
47.4 cm | |
Da 220 a 240 V | |
R600 A |