Learn More
OHAUS™ Probe PT100(A), Stainless Steel (316/304)
GREENER_CHOICE
High Quality Accessories for Hot Plate Stirrers
Marca:  OHAUS™ 30973654
Codice prodotto. 30182893
  • 127.00€ / 1 unità
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Accessory for Guardian™ Hotplates and Stirrers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
For Guardian range
1
Temperature Probe
Probe PT100(A) -40°C to 400°C 25 cm SS 316/304
40°C to 400°C
Stainless Steel (AISI 304)
Titolo del prodotto
OHAUS™ Probe PT100(A), Stainless Steel (316/304) > Probe