Learn More
Sartorius Pipettatori meccanici monocanale PROLINE™ Plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Per offrire comfort e qualità alle operazioni di pipettaggio manuale quotidiano. Il pipettatore meccanico monocanale Sartorius Proline™ è dotato di struttura resistente facilmente utilizzabile e della gamma più ampia di pipette per diversi operatori e applicazioni. Disponibile con intervalli di volume da 0.1 μl a 10 ml.
Marca:  Sartorius 728030
263.64 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10175474
  • 342.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ideal for experienced laboratory professionals and students alike
  • Widest range of pipettes, including fixed volume pipettes for when volumes need to be ready-set to avoid errors
  • Optiload mechanism allows tip loading with perfect tip sealing on the tip cone
  • Safe-Cone Filters minimize risk of contamination
  • Adjustable volume setting with click stop
  • Thermal insulation of internal components improves accuracy
  • Durable, strengthened structure with high chemical and UV resistance
User-friendly and ergonomic design
  • Light pipetting forces, comfortable handle and finger support
  • No need to squeeze the pipetter during pipetting
  • Light and easy tip ejection
  • Reduces the risk of repetitive stress injury
  • Easy to use, do-it-yourself calibration
  • Large numbers and color-coding on the volume display
  • Volume color-coding enables correct tip volume selection through matching color code
  • Fully autoclavable without disassembling
  • Easy to clean, with only three parts to disassemble
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
3 - 0.9%
Yes
Giallo
Minimised Risk of Contamination with Safe Cone Filters and Full Autoclavability
Polypropylene
Proline
Non-sterile
2 - 20 μl
Rischio di contaminazione ridotto grazie ai filtri Safe-Cone e all’autoclavabilità completa
2.00 - 0.40
2 anni
ISO 9001/13485, ISO 14001
Reusable
Ergonomic
1
No
Pipette
Ergonomico
0.02 μl
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Sartorius Pipettatori meccanici monocanale PROLINE™ Plus > Range: 2-20μL; Color code: yellow