Learn More
Sartorius Pipettatori meccanici monocanale PROLINE™ Plus
Per offrire comfort e qualità alle operazioni di pipettaggio manuale quotidiano. Il pipettatore meccanico monocanale Sartorius Proline™ è dotato di struttura resistente facilmente utilizzabile e della gamma più ampia di pipette per diversi operatori e applicazioni. Disponibile con intervalli di volume da 0.1 μl a 10 ml.
342.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001/13485, ISO 14001 |
---|---|
Spaziatura punta regolabile | Yes |
Autoclavabile | Sì |
Monouso | Reusable |
Da utilizzare con | Minimised Risk of Contamination with Safe Cone Filters and Full Autoclavability |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Incrementi | Accuracy | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Incrementi | Accuracy | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10748205
![]() ![]() |
Sartorius
728010 |
Da 0.3 a 3 μl | 0.002 μl | Da 10 a 1.3 % | Grigio |
342.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10586265
![]() ![]() |
Sartorius
728020 |
μ | 0.01 μl | Da 5 a 1% | Grigio |
342.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12812433
![]() ![]() |
Sartorius
728040 |
Da 5 a 50 μl | μ | Da 3 a 1% | Giallo |
342.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10175474
![]() ![]() |
Sartorius
728030 |
2 - 20 μl | 0.02 μl | 3 - 0.9% | Giallo |
342.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10034174
![]() ![]() |
Sartorius
728050 |
Da 10 a 100 μl | μ | Da 2 a 0.8% | Giallo |
342.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10401245
![]() ![]() |
Sartorius
728060 |
Da 20 a 200 μl | 0,2 μl | 2 - 0.6% | Giallo |
342.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10024704
![]() ![]() |
Sartorius
728070 |
μ | 1 μl | Da 1 a 0.6% | Blu |
342.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10505315
![]() ![]() |
Sartorius
728090 |
1 to 10 mL | 20 μl | Da 3 a 0.6% | Rosso |
342.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10309604
![]() ![]() |
Sartorius
728080 |
Da 500 a 5.000 μl | 10 μ l | Da 2 a 0.5% | Verde |
342.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Ideali per professionisti esperti e attività didattiche- Gamma di pipette molto ampia, include pipette a volume fisso per applicazioni che richiedono una rapida impostazione del volume per evitare errori
- Meccanismo Optiload per caricare il puntale con uno sforzo uniforme e costante in ogni canale e per una sigillatura perfetta del labbro sul cono
- Filtri Safe-Cone per ridurre al minimo il rischio di contaminazioni
- Impostazione del volume regolabile con arresto a scatto
- Isolamento termico dei componenti interni per una maggiore accuratezza
- Struttura duratura e rinforzata con elevata resistenza alle sostanze chimiche e ai raggi UV
- Forza di pipettaggio leggera, impugnatura comoda e supporto per le dita
- Non è necessario premere il pipettatore durante il pipettaggio
- Espulsione del puntale leggera e facile
- Riduce il rischio di lesioni da sforzi ripetitivi (RSI)
- Calibrazione facile, eseguibile in autonomia
- Numeri grandi e codifica a colori sul display del volume
- Codifica a colori del volume per una corretta selezione del volume del puntale tramite l'abbinamento del codice colore
- Completamente autoclavabile senza disassemblaggio
- Facile da pulire, con solo tre parti da disassemblare
Specifica
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Sì | |
Minimised Risk of Contamination with Safe Cone Filters and Full Autoclavability | |
Polypropylene | |
Proline | |
Non-sterile | |
Ergonomico | |
Sì |
Yes | |
Reusable | |
Ergonomic | |
1 | |
No | |
Pipette | |
Rischio di contaminazione ridotto grazie ai filtri Safe-Cone e all’autoclavabilità completa | |
2 anni |
Titolo del prodotto
Sartorius Pipettatori meccanici monocanale PROLINE™ Plus