Learn More
Sartorius Pipettatori meccanici monocanale PROLINE™ Plus
Per offrire comfort e qualità alle operazioni di pipettaggio manuale quotidiano. Il pipettatore meccanico monocanale Sartorius Proline™ è dotato di struttura resistente facilmente utilizzabile e della gamma più ampia di pipette per diversi operatori e applicazioni. Disponibile con intervalli di volume da 0.1 μl a 10 ml.
Marca: Sartorius 728060
267.99 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24314" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Ideal for experienced laboratory professionals and students alike- Widest range of pipettes, including fixed volume pipettes for when volumes need to be ready-set to avoid errors
- Optiload mechanism allows tip loading with perfect tip sealing on the tip cone
- Safe-Cone Filters minimize risk of contamination
- Adjustable volume setting with click stop
- Thermal insulation of internal components improves accuracy
- Durable, strengthened structure with high chemical and UV resistance
- Light pipetting forces, comfortable handle and finger support
- No need to squeeze the pipetter during pipetting
- Light and easy tip ejection
- Reduces the risk of repetitive stress injury
- Easy to use, do-it-yourself calibration
- Large numbers and color-coding on the volume display
- Volume color-coding enables correct tip volume selection through matching color code
- Fully autoclavable without disassembling
- Easy to clean, with only three parts to disassemble
Specifica
2 - 0.6% | |
Yes | |
Giallo | |
Minimised Risk of Contamination with Safe Cone Filters and Full Autoclavability | |
Polypropylene | |
Proline | |
Non-sterile | |
Da 20 a 200 μl | |
Rischio di contaminazione ridotto grazie ai filtri Safe-Cone e all’autoclavabilità completa | |
0,80 - 0,15 | |
2 anni |
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Sì | |
Reusable | |
Ergonomic | |
1 | |
No | |
Pipette | |
Ergonomico | |
0,2 μl | |
Sì |